Documenti fondamentali
710393
Sigma-Aldrich
1,1′-Dibromoferrocene
97%
Scegli un formato
1 G
154,00 €
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
154,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8Br2Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
52-55 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe].Br[C]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H4Br.Fe/c2*6-5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H;
PPENAEPVSCFVJG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Zhiqiang Tan et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-28)
Conjugated microporous polymers (CMPs) have conjugated skeleton and permanent porosity, and exhibit huge potential in developing novel functional materials for resolving the challenging energy and environment issues. Metal-containing CMPs often exhibited unique properties. In the present manuscript, ferrocene-based conjugated microporous