709913
Biphenyl-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Densità
1.213 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
acyl chloride
phenyl
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
FJAFGSULCGOKPU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)