Documenti fondamentali
709816
Sigma-Aldrich
Phenethylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16BNO4
Peso molecolare:
261.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
181-185 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(CCc2ccccc2)OC(=O)C1
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10H2,1H3
AVFZQTFWXBUICN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)