Documenti
721441
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-piperazinemethyl)phenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H35BN2O4
Peso molecolare:
402.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
125-130 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H35BN2O4/c1-20(2,3)27-19(26)25-14-12-24(13-15-25)16-17-8-10-18(11-9-17)23-28-21(4,5)22(6,7)29-23/h8-11H,12-16H2,1-7H3
AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
WGK 2