Documenti fondamentali
709700
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)benzylamine
Sinonimo/i:
(2-Aminomethyl-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-(2-aminomethylphenyl)carbamate
Scegli un formato
1 G
80,50 €
80,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
80,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
P. ebollizione
238-242 °C
Densità
1.054 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
BFFRNSYPZZUZDR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Two-step syntheses of fused quinoxaline-benzodiazepines and bis-benzodiazepines employing a double UDC (Ugi/Deprotect/Cyclize) strategy
  • Preparation of hydroquinazoline scaffolds via microwave-promoted Ugi reaction and cyclization
  • Preparation of pyrazinone inhibitors of mast cell tryptase
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)