Documenti fondamentali
709387
Sigma-Aldrich
Cyanamide-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP), anhydrous (stabilized with 0.1% acetic acid)
Sinonimo/i:
Carbodiimide-13C,15N2, Hydrogen cyanamide-13C,15N2
About This Item
Formula condensata:
H215N13C15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Grado
anhydrous (stabilized with 0.1% acetic acid)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
45-46 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)