Documenti fondamentali
608912
Sigma-Aldrich
Cianammide-15N2
50 wt. % in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
H215NC15N
Peso molecolare:
44.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[15NH2]C#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i2+1,3+1
XZMCDFZZKTWFGF-SUEIGJEOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Questo prodotto è disponibile sfuso e può essere confezionato su richiesta. Per informazioni su prezzi, disponibilità e imballaggio, contattare il nostro Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)