Key Documents
709069
Sigma-Aldrich
Hexammine cobalt(III) chloride-d18
95 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
[Co(ND3)6]Cl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % D
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
PM
284.68 by atom % calculation
Punto di fusione
217 °C
Spostamento di massa
M+18
Stringa SMILE
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3/i/hD18
JXBGZYGSWFSYFI-DLGCUCRUSA-K
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3