Documenti fondamentali
708909
Sigma-Aldrich
1,4-Butane diisothiocyanate
97%
Scegli un formato
1 G
31,45 €
5 G
186,00 €
31,45 €
Prezzo di listino62,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
31,45 €
5 G
186,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,45 €
Prezzo di listino62,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
29-33 °C
Gruppo funzionale
amine
isothiocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C=NCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H8N2S2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)