708569
(S)-5-Benzyl-2-mesityl-6,6-dimethyl-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-2-ium tetrafluoroborate
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
200-206 °C
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC1=C(C(C)=CC(C)=C1)[N+]2=CN3C(COC(C)(C)[C@@H]3CC4=CC=CC=C4)=N2
InChI
1S/C23H28N3O.BF4/c1-16-11-17(2)22(18(3)12-16)26-15-25-20(13-19-9-7-6-8-10-19)23(4,5)27-14-21(25)24-26;2-1(3,4)5/h6-12,15,20H,13-14H2,1-5H3;/q+1;-1/t20-;/m0./s1
PVYSZYZMWZCJCT-BDQAORGHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Intermolecular conjugate addition of alcohols to unsaturated ketones and esters
- Preparation of β-amino carbonyl compounds by N-heterocyclic carbene-catalyzed enantioselective Mannich reactions of a-aryloxyacetaldehydes with imines
- Asymmetric synthesis of cyclopentenes from allyl diketones by carbene-catalyzed intramolecular aldol reaction, lactonization, and carbon dioxide expulsion
- Preparation of esters via tandem oxidation of allylic/benzylic/propargyl alcohols or aldehyde
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)