Documenti fondamentali
708089
Sigma-Aldrich
(S)-Daipen
97%
Sinonimo/i:
(2S)-(−)-1,1-Bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D −2.4°, c = 0.5 in chloroform
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C19H26N2O2/c1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-13,18H,20-21H2,1-4H3/t18-/m0/s1
WDYGPMAMBXJESZ-SFHVURJKSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)