Documenti fondamentali
707066
Sigma-Aldrich
DCA Deblock (0.36M dichloroacetic acid in toluene)
Sinonimo/i:
DCA Deblock, DEBLOCK (0.36M dichloroacetic acid in toluene)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
≤100 ppm in H2O
P. ebollizione
110-111 °C
Densità
0.884 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Deblock solution, containing dichloroacetic acid (DCA) in dichloromethane or Toluene, removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting the group from the 5′ hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′ hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Applicazioni
DCA Deblock (0.36M dichloroacetic acid in toluene) is suitable for the removal of 4,4Adimethoxytrityl (DMTr) protecting groups for the synthesis of antisense oligonucleotides in high yield and purity.[1]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A H Krotz et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 7(3), 435-439 (1999-04-29)
It is demonstrated that a solution of dichloroacetic acid in toluene removes dimethoxytrityl groups from the 5'-terminus of an antisense phosphorothioate oligodeoxyribonucleotide (ISIS 5132/CGP69846A) during synthesis on solid support cleanly and efficiently. It is therefore suggested to replace health hazardous
Synthesis of an antisense oligonucleotide targeted against C-raf kinase: efficient oligonucleotide synthesis without chlorinated solvents
A H Krotz and D L Cole V T Ravikumar
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 7(3), 435-439 (1999)
Haihua Xiao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(87), 10730-10732 (2012-09-27)
A multifunctional hybrid platinum(IV) prodrug, which consists of both the mitochondria-targeting drug DCA and the DNA-crosslinking drug cisplatin, was synthesized and tethered to a carrier polymer to further self-assemble into micelles for intracellular delivery.
Yong Won Choi et al.
Cancer letters, 346(2), 300-308 (2014-02-01)
To investigate sensitization of metformin-cytotoxicity, cancer cells were treated with dichloroacetate (DCA), an inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK). Metformin-cytotoxicity was mainly dependent on glucose availability and reducing power generated by pentose phosphate pathway, whereas DCA cotreatment enhanced metformin-cytotoxicity via
Jae Mo Park et al.
Neuro-oncology, 15(4), 433-441 (2013-01-19)
The metabolic phenotype that derives disproportionate energy via glycolysis in solid tumors, including glioma, leads to elevated lactate labeling in metabolic imaging using hyperpolarized [1-(13)C]pyruvate. Although the pyruvate dehydrogenase (PDH)-mediated flux from pyruvate to acetyl coenzyme A can be indirectly
Articoli
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.