Documenti fondamentali
707031
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine
95%
Scegli un formato
1 G
304,00 €
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
304,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H32N2OSn
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.507
P. ebollizione
293 °C
Densità
1.164 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccc(OC)n1
InChI
1S/C5H5N2O.3C4H9.Sn/c1-8-5-2-3-6-4-7-5;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
HQUSEOSQVFRYQV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine is an organotin compound used in Stille coupling reaction.[1]
Applicazioni
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine can be used as a reactant for the preparation of substituted pyrimidinone compounds via a Stille coupling reaction with aryl bromides.[1] It can be also employed for the preparation of 4-methoxy-2-phenylpyrimidine by reacting with iodobenzene using Pd as a catalyst.[2]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Mono-and Diaza-`Pyridones? via Stille Coupling of Alkoxystannanes
Smith CL, et al.
Synlett, 25(13), 1904-1908 (2014)
Synthesis of new polyaza heterocycles. Part 42: Diazines
Darabantu M, et al.
Tetrahedron, 61(11), 2897-2905 (2005)