706590
N-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
133-138 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3