Documenti
704776
Sigma-Aldrich
1-(Thiophen-2-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19BN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
56-58 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(Cc3cccs3)c2
InChI
1S/C14H19BN2O2S/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-16-17(9-11)10-12-6-5-7-20-12/h5-9H,10H2,1-4H3
ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N
WGK 2