Documenti fondamentali
702978
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
182-187 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
nitrile
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
QJJKUQVSSJSXLJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)