702501
trans-4-Hydroxy-D-proline
97%
Sinonimo/i:
(2R,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
261 °C (dec)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O[C@@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m0/s1
PMMYEEVYMWASQN-IUYQGCFVSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves