Documenti fondamentali
702013
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene
97%
Sinonimo/i:
PCP pincer
About This Item
Formula condensata:
C6H4[CH2P[C(CH3)]2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 702013, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
68-75 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H44P2/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)17-19-14-13-15-20(16-19)18-26(23(7,8)9)24(10,11)12/h13-16H,17-18H2,1-12H3
VNLHPVUKSKTUPA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)