Documenti fondamentali
631922
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene
Sinonimo/i:
1,1′-[1,2-Phenylenebis(methylene)]bis[1,1-bis(1,1-dimethylethyl)phosphine, 1,2-Bis(di-tert-butylphosphino)xylene, 1,2-Bis[(di-tert-butylphosphino)methyl]benzene
Scegli un formato
1 G
134,00 €
5 G
475,00 €
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
134,00 €
5 G
475,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4[CH2P[C(CH3)2]2]
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(Cc1ccccc1CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H44P2/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)17-19-15-13-14-16-20(19)18-26(23(7,8)9)24(10,11)12/h13-16H,17-18H2,1-12H3
SFCNPIUDAIFHRD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene (DTBPMB) is a bidentate phosphine ligand. DTBPMB in combination with Pd2(dba)3 (dba = trans,trans-dibenzylideneacetone) and a sulfonic acid can catalyze the methoxycarbonylation of ethane to form methyl propanoate.[1]
Applicazioni
DTBPMB may be used as a ligand for the palladium-catalyzed hydroesterification of styrene and vinyl acetate to form branched esters in the presence of polymeric sulfonic acids promoters.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly active and selective palladium catalyst for hydroesterification of styrene and vinyl acetate promoted by polymeric sulfonic acids.
Ooka H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 9, 1173-1175 (2005)
Highly active and selective catalysts for the production of methyl propanoate via the methoxycarbonylation of ethene.
Clegg W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 18, 1877-1878 (1999)