Documenti
701238
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
118-120 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
RKODNVITKISFKU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3