Vai a
D3821
Devazepide
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(S)-N-(2,3-Dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl)indole-2-carboxamide, L-364,718, MK 329
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
189,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
749,00 €
636,65 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H20N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)[C@@H](NC(=O)c2cc3ccccc3[nH]2)N=C(c4ccccc4)c5ccccc15
InChI
1S/C25H20N4O2/c1-29-21-14-8-6-12-18(21)22(16-9-3-2-4-10-16)27-23(25(29)31)28-24(30)20-15-17-11-5-7-13-19(17)26-20/h2-15,23,26H,1H3,(H,28,30)/t23-/m1/s1
InChI key
NFHRQQKPEBFUJK-HSZRJFAPSA-N
General description
Devazepide is derived from asperlicin by chemical modification and has the benzodiazepine backbone.
Application
Devazepide has been used as a cholecystokinin receptor 1 (CCK1R) antagonist in human embryonic kidney 293T cells and in human pancreatic slices.
Biochem/physiol Actions
Devazepide is a cholecystokinin octapeptide (CCK1) (CCK-A) receptor antagonist. It inhibits CCK binding to peripheral-type receptor (CCK-A). Devazepide reverses the cholecystokinin octapeptide (CCK-8) based antagonism towards morphine.
Devazepide is a CCK1 (CCK-A) receptor antagonist and a CCK8 antagonist.
Devazepide is a CCK1 receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2883SML1984SML0220
Devazepide ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
D3821
Devazepide
Paquinimod ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2883
Paquinimod
GSK9311 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1984
GSK9311
YM 022 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0220
YM 022
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)