Merck
B-005
Butalbital-D5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Butalbital-D5 solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11D5H11N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.29
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C(=O)NC(=O)C(C1=O)(CCC(C)C)C(C(=C([2H])[2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18N2O3/c1-4-6-12(7-5-8(2)3)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3,(H2,13,14,15,16,17)/i1D2,4D,6D2
InChI key
OFGPEYHYGSLQGU-LDEUCTAFSA-N
General description
A certified analytical reference solution and internal standard applicable for use in butalbital testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis. Butalbital is a barbiturate often combined with other medications such as acetaminophen or aspirin for the treatment of pain or codeine for headaches. Trade names of several butalbital combinations include Axocet®, Bucet, and Bupap® with acetaminophen and Axotal with aspirin.
Legal Information
Axocet is a registered trademark of Fougera Pharmaceuticals Inc.
Bupap is a registered trademark of ECR Pharmaceuticals Co., Inc.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butalbital-D5 solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)