Documenti fondamentali
700223
Sigma-Aldrich
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)manganese(III)
97%
Sinonimo/i:
Mn(dpm)3, Shenvi Hydrogenation Catalyst, Mn(TMHD)3, Tris(dipivaloylmethanato)manganese
About This Item
Formula condensata:
Mn(C11H19O2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
604.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Il prodotto 700223 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: manganese
reagent type: catalyst
Punto di fusione
160-170 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Mn](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
ORZPLLPBZHORSD-LWTKGLMZSA-K
Applicazioni
Catalyst for:
  • Intramolecular Diels-Alder reactions
  • Single electron donor for excess electron transfer studies in DNA
  • Enantioselective synthesis
  • Borylation reactions
  • Hydrohydrazination and hydroazidation
  • Oxidative carbonylation of phenol
Notably, this non-precious metal catalyst can be used to obtain the thermodynamic hydrogenation product of olefins, selectively.
Simple, Chemoselective Hydrogenation with Thermodynamic Stereocontrol
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)