Documenti
700002
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-phenylpyrimidine
97%
Sinonimo/i:
4-Phenylpyrimidin-2-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
162-164 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nccc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-12-7-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,12,13)
DMEGQEWPMXDRMO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves