Documenti fondamentali
699985
Sigma-Aldrich
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
97%
Sinonimo/i:
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone, 6-Acetyltetralin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.562
Densità
1.039 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C12H14O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h6-8H,2-5H2,1H3
VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)