Documenti fondamentali
699799
Sigma-Aldrich
Poly(thiophene-3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-2,5-diyl)
2% in 1,2-propanediol/isopropanol/water, 3:2:1, electronic grade
Sinonimo/i:
Plexcore® OC1100, Sulfonated polythiophene ink
About This Item
Formula condensata:
(C9H12O6S2)X(C9H11O3S)Y
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
electronic grade
Stato
liquid
Concentrazione
2% in 1,2-propanediol/isopropanol/water, 3:2:1
Resistività
25-250 Ω-cm
Funzione lavoro
−5.1-−5.2 eV
Colore
dark blue
pH
2.2-2.8
Tensione superficiale
35-38 dyn/cm
Viscosità
7-13 cP, Brookfield
Densità
~0.98 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Organic conductive ink suitable for spin coating applications and as hole injection layer in organic light emitting diodes (OLED).
Note legali
Product of Plextronics, Inc. U.S. Patent number 6,166,172.
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
90.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
32.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)