753971
PBTTT-C14
Sinonimo/i:
Poly[2,5-bis(3-tetradecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene]
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
Mw >50,000
Punto di fusione
>200 °C
Caratteristiche del semiconduttore
(mobility=1.3 cm2/V·s)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.