698989
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, electronic grade, 99.995% trace metals basis, average Mn 15,000-45,000
Sinonimo/i:
Plexcore® OS 1100
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
solid
PM
average Mn 15,000-45,000
Descrizione
(>95% head-to-tail regioregular (HNMR))
Punto di fusione
238 °C
Solubilità
chloroform, trichlorobenzene, chlorobenzene, toluene, and xylenes: soluble
Fluorescenza
λex 450 nm; λem 575 nm
Energia dell’orbitale
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 11.3 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.64 V
- Fill Factor (FF): 0.69
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5.16 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 9.5 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.63 V
- Fill Factor (FF): 0.68
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5 %
Ind. polidispersione
≤2
Caratteristiche del semiconduttore
P-type (mobility=10−4 - 10−1 cm2/V·s)
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?