Documenti fondamentali
900549
Sigma-Aldrich
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw 85,000-100,000
Sinonimo/i:
P3HT, P3HT
Scegli un formato
1 G
458,00 €
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
458,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C10H14S)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Metal purity: ≤Mg: 100 ppm
≤Ni: 100 ppm
Regioregularity: ≥90%
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
average Mw 85,000-100,000
Stringa SMILE
[s]1c(c(cc1C)CCCCCC)C
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Vedi tutto