510823
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regiorandom
Sinonimo/i:
P3HT
Livello qualitativo
Colore
red
Punto di fusione
238 °C
Solubilità
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
Fluorescenza
λex 420 nm; λem 551 nm in chloroform
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 11.3 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.64 V
- Fill Factor (FF): 0.69
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5.16 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 9.5 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.63 V
- Fill Factor (FF): 0.68
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5 %
Stringa SMILE
[s]1c(c(cc1Br)CCCCCC)Br
InChI
NSYFIAVPXHGRSH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering