Documenti fondamentali
698342
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H56BF4P2Rh
Numero CAS:
Peso molecolare:
716.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Stato
powder
Stringa SMILE
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC(C)[C@H]2CC[C@H](C(C)C)P2c3ccccc3P4[C@H](CC[C@@H]4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H44P2.C8H12.BF4.Rh/c1-17(2)21-13-14-22(18(3)4)27(21)25-11-9-10-12-26(25)28-23(19(5)6)15-16-24(28)20(7)8;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-24H,13-16H2,1-8H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t21-,22-,23-,24-;;;/m1.../s1
AXLKBYDAACXFBH-QPZXYOTCSA-N
Note legali
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)