Documenti fondamentali
697753
Sigma-Aldrich
(S,S)-DIPAMP
95%
Sinonimo/i:
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenylphosphino)]ethane, (S,S)-1,2-Ethanediylbis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine]
Scegli un formato
100 MG
136,00 €
500 MG
627,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
136,00 €
500 MG
627,00 €
About This Item
Formula condensata:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +82, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
101-105 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m0/s1
QKZWXPLBVCKXNQ-ACHIHNKUSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)