Documenti fondamentali
259098
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-Bis(diphenylphosphino)butane
Sinonimo/i:
(2S,3S)-(−)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, (S,S)-Chiraphos
Scegli un formato
250 MG
134,40 €
1 G
448,70 €
134,40 €
Prezzo di listino192,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
134,40 €
1 G
448,70 €
About This Item
Formula condensata:
[-CH(CH3)P(C6H5)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.47
Beilstein:
4268869
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
134,40 €
Prezzo di listino192,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D −191°, c = 1.5 in chloroform
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C[C@@H]([C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m0/s1
FWXAUDSWDBGCMN-ZEQRLZLVSA-N
Applicazioni
Ligand for Pd-catalyzed carbon-carbon bond formation.[1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Moinet, C. Fiaud, J.-C.
Tetrahedron Letters, 36, 2051-2051 (1995)
M. Yamaguchi et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 663-663 (1991)