69701
1-Methyl-2-vinylpyridinium triflate
≥98.0% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C[n+]1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H10N.CHF3O3S/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)2;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-7H,1H2,2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
VJUSJWUMYXKNPL-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3