Key Documents
696846
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylaminomethyl)-7-azaindole
97%
Sinonimo/i:
7-Azagramine, 7-Azagramine; 3-(Dimethylaminomethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, Dimethyl-(1H-pyrrolo[2,3-b]-3-pyridinylmethyl)amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
144-149 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)Cc1c[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C10H13N3/c1-13(2)7-8-6-12-10-9(8)4-3-5-11-10/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,11,12)
RFLCFQLBXWLHKX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)