Documenti fondamentali
750794
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
95%
Scegli un formato
5 G
36,05 €
36,05 €
Prezzo di listino72,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
36,05 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
36,05 €
Prezzo di listino72,10 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
135-140 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1coc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)