Documenti fondamentali
695491
Sigma-Aldrich
(1R,3S,4S)-N-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid
97%
Scegli un formato
250 MG
67,76 €
1 G
270,00 €
67,76 €
Prezzo di listino96,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
67,76 €
1 G
270,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
67,76 €
Prezzo di listino96,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D -170±10°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
147-152 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC(C2)[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-8-5-4-7(6-8)9(13)10(14)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t7-,8+,9-/m0/s1
IFAMSTPTNRJBRG-YIZRAAEISA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Srikanth Venkatraman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(6), 1628-1632 (2006-01-18)
Prolonged hepatitis C infection is the leading cause for cirrhosis of the liver and hepatocellular carcinoma. The etiological agent HCV virus codes a single polyprotein of approximately 3000 amino acids that is processed with the help of a serine protease
Tetrahedron Letters, 36, 6765-6765 (1995)