Documenti fondamentali
695335
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-di(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H7F12P
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
Punto di fusione
69-73 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Pc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H7F12P/c17-13(18,19)7-1-8(14(20,21)22)4-11(3-7)29-12-5-9(15(23,24)25)2-10(6-12)16(26,27)28/h1-6,29H
OTQIBIWGQUJMOM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2