Documenti fondamentali
694797
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
167-171 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SEENCYZQHCUTSB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)