169978
2-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
O-Methylsalicylic acid, o-Anisic acid
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
291.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
144 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?