Documenti fondamentali
694363
Sigma-Aldrich
Methyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylate
95%
Sinonimo/i:
1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.373
Densità
1.241 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C1(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-11-4(10)5(2-3-5)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
PAWUSHZXEZPDBE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
90.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
32.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)