Documenti fondamentali
692883
Sigma-Aldrich
Aluminum nickel cobalt
alloy 1, disc, size 13 mm × 6 mm
Sinonimo/i:
AlNiCo
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352311
ID PubChem:
Stato
disc
Composizione
Aluminum, 14.5 wt. %
Cobalt, >0.5 wt. %
Iron (remainder)
Nickel, 33.5 wt. %
Silicon, 1.125 wt. %
Titanium, 0.45 wt. %
Misura
13 mm × 6 mm
Stringa SMILE
[Al].[Co].[Ni]
InChI
1S/Al.Co.Ni
VKLQGCFJXKUNRB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Magnetic parameters/properties:
• Maximum Energy Product (BH): 8.0 kJ/m3 (1.0 MGsOe)
• Residual Induction (Br): 0.43 T (4.3 kGs)
• Coercive Force (Hc): 58 kA/m (0.73 kOe)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.