Documenti fondamentali
692727
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
powder
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]ncc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-5-6-11-9(7-10)8-15-16-11/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
SAGPUUKLGWNGOS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)