Documenti fondamentali
692468
Sigma-Aldrich
(R)-[(RuCl(DM-BINAP))2(μ-Cl)3][NH2Me2]
Sinonimo/i:
Dimethylammonium dichlorotri(μ-chloro)bis[(R)-(+)-2,2′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1′-binaphthyl]diruthenate(ΙΙ)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NH2+[C104H96Cl5P4Ru2]-
Numero CAS:
Peso molecolare:
1895.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.[Cl-].CNC.[Cl+]1[Ru-]2[Cl+][Ru-]1[Cl+]2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6ccccc6c5-c7c(ccc8ccccc78)P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10.Cc%11cc(C)cc(c%11)P(c%12cc(C)cc(C)c%12)c%13ccc%14ccccc%14c%13-c%15c(ccc%16ccccc%15%16)P(c%17cc(C)cc(C)c%17)c%18cc(C)cc(C)c%18
InChI
1S/2C52H48P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-3-2;;;;;;;/h2*9-32H,1-8H3;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
LGSCCUXQQTYWAH-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for reseach purposes only. JP Registration No. 3445074
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago