Documenti fondamentali
692174
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc)2(SEGPHOS®)
Sinonimo/i:
Diacetato[(R)-5,5′-bis(diphenylphosphino)-4,4′-bi-1,3-benzodioxole]ruthenium(II)
Scegli un formato
50 MG
27,50 €
100 MG
35,00 €
27,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
27,50 €
100 MG
35,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H34O8P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
829.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ru+2].P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)OCO6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)OCO3.[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C38H28O4P2.2C2H4O2.Ru/c1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30;2*1-2(3)4;/h1-24H,25-26H2;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
BHGLLIGZFQVMBJ-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago