Documenti fondamentali
689920
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triethyl-1,3,5-benzenetrimethanamine
98%
Sinonimo/i:
1,3,5-Tris(aminomethyl)-2,4,6-triethylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H27N3 · 3HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.78
Beilstein:
7728846
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.5% (HPLC)
98%
Stato
powder
Impurezze
≤10.0% water
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.CCc1c(CN)c(CC)c(CN)c(CC)c1CN
InChI
1S/C15H27N3.3ClH/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17;;;/h4-9,16-18H2,1-3H3;3*1H
ANVPKDSNTWAVCX-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)