688738
Basolite® A100 TAB 3x3
produced by BASF
Sinonimo/i:
Aluminum terephthalate, MIL 53
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by BASF
Forma fisica
tablet
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
1100-1500 m2/g
Granulometria
31.55 μm (D50)
Densità bulk
0.4 g/cm3
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.