Documenti fondamentali
687197
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
96-100 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cnn(C)c1N
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-3-12-7(11)5-4-9-10(2)6(5)8/h4H,3,8H2,1-2H3
MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)