Documenti fondamentali
686387
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-hydroxypyridine
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-2(1H)-pyridinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
179-183 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ncccc1Br
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-4-2-1-3-7-5(4)8/h1-3H,(H,7,8)
YDUGVOUXNSWQSW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with