686190
Chlorodicarbonyl(1-(isopropylamino)-2,3,4,5-tetraphenylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
96%
Sinonimo/i:
Dicarbonylchloro[(1,2,3,4,5-η)-1-[(1-methylethylamino]-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]ruthenium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Cl-].[Ru+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(C)N[C]1[C]([C]([C]([C]1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C32H28N.2CO.ClH.Ru/c1-23(2)33-32-30(26-19-11-5-12-20-26)28(24-15-7-3-8-16-24)29(25-17-9-4-10-18-25)31(32)27-21-13-6-14-22-27;2*1-2;;/h3-23,33H,1-2H3;;;1H;/q;;;;+1/p-1
BRMXQWNTLPPMGQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Synthesis of achaetolide
- Transfer hydrogenation and racemization
- Total synthesis of stagonolide-C
Reactant for synthesis of air-stable racemization catalysts
Racemization catalyst for dynamic kinetic resolution of secondary alcohols
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)